GF95124607
Alumina/Silica/Boria
fiber, tex number 500, Al2O3 62%/SiO2 24%/B2O3 14%, length 2 m, number of filaments
Synonyme(s) :
AL625720
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
fibers
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 951-246-07
Longueur
2 m