Principaux documents
GF95024325
Tungsten-titanium alloy, W95Ti5
powder, 45micron max. particle size, alloy pre-cursor, 200g
Synonyme(s) :
W 086010
1 EA
1 450,00 €
1 450,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
1 450,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
1 450,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 950-243-25
Poids
200 g
Taille max. des part.
45 μm