GF94854707
Iron
foil, 8mm disks, thickness 0.125mm, hard, 99.5%
Synonyme(s) :
Iron, FE000330
About This Item
Essai
≥99.5%
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 948-547-07
Résistivité
9.71 μΩ-cm
pb
2750 °C (lit.)
Pf
1535 °C (lit.)
Densité
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Fe]
InChI
1S/Fe
Clé InChI
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N