Principaux documents
GF94447929
Polystyrene
(PS), film, thickness 0.19 mm, L 5 m, clear clear
Synonyme(s) :
ST311190
1 EA
320,00 €
320,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
320,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
320,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
film
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 944-479-29
Longueur
5 m
Épaisseur
0.19 mm
Couleur
clear clear
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable