Principaux documents
GF94447479
Copper/Beryllium
foil, Cu98%/Be 2%, thickness 0.015 mm, size 25 × 25 mm, temper as rolled
Synonyme(s) :
CU070271
About This Item
Code UNSPSC :
31152304
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 944-474-79
Taille
25 × 25 mm
Épaisseur
0.015 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 1B Inhalation - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :