Principaux documents
GF93943682
Vanadium-chromium alloy, V75Cr25
powder, 150micron max. particle size, alloy pre-cursor, 20g
Synonyme(s) :
V 026010
1 EA
487,00 €
487,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
487,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
487,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 939-436-82
Poids
20 g
Taille max. des part.
150 μm