Principaux documents
GF93878263
Aluminum carbide
powder, 45 max. part. size (micron), weight 100 g, purity 98.%
Synonyme(s) :
AL516010
1 EA
646,00 €
646,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
646,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352311
Nomenclature NACRES :
NA.23
646,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
98%
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 938-782-63
Poids
100 g
Taille max. des part.
45 (micron)
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3 - Water-react 2
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable