Principaux documents
GF93573928
Nickel/Chromium
insulated wire, Ni80%/Cr20%, conductor diameter 0.30 mm, length 50 m, insulation thickness 0.030 mm
Synonyme(s) :
NI055892
1 EA
1 280,00 €
1 280,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
1 280,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
1 280,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 935-739-28
Longueur
50 m
Diamètre
0.30 mm
Épaisseur de l'isolation
0.030 mm