GF93325642
Copper - O.F.H.C.
tube, 100mm, outside diameter 3.2mm, inside diameter 2.4mm, wall thickness 0.4mm, 99.95+%
Synonyme(s) :
Copper, CV007300
About This Item
Essai
≥99.95%
Forme
tubes
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 933-256-42
Résistivité
1.673 μΩ-cm, 20°C
pb
2567 °C (lit.)
Pf
1083.4 °C (lit.)
Densité
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Cu]
InChI
1S/Cu
Clé InChI
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N