Principaux documents
GF92995329
Polytetrafluoroethylene Filled With Glass
(PTFE 25% GF), sheet, thickness 1.5 mm, size 300 × 300 mm
Synonyme(s) :
FP323075
1 EA
311,00 €
311,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
311,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
311,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
sheet
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 929-953-29
Taille
300 × 300 mm
Épaisseur
1.5 mm