Principaux documents
GF92930014
Invar® - controlled expansion alloy
foil, Fe64%/Ni36%, thickness 0.008 mm, size 100 × 100 mm
Synonyme(s) :
FE020210
1 EA
752,00 €
752,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
752,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
752,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 929-300-14
Taille
100 × 100 mm
Épaisseur
0.008 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy