Principaux documents
GF91468187
Aluminum
foil, thickness 0.050 mm, size 150 × 150 mm, purity 99%
Synonyme(s) :
AL000441
10 EA
146,00 €
5 EA
158,00 €
1 EA
208,00 €
146,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 EA
146,00 €
5 EA
158,00 €
1 EA
208,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
Al
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
26.98
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141702
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
146,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
99%
Forme
foil
Température d'inflammation spontanée
1400 °F
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 914-681-87
Résistivité
2.6548 μΩ-cm
Taille
150 × 150 mm
Épaisseur
0.050 mm
pb
2460 °C (lit.)
Pf
660.37 °C (lit.)
Densité
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 4
Cet article
GF98104282GF19711908GF34444997
Aluminum foil, thickness 0.050 mm, size 150 × 150 mm, purity 99%
GF91468187
Aluminum
Aluminum foil, thickness 0.05 mm, size 150 × 150 mm, purity 99%
GF98104282
Aluminum
Aluminum foil, thickness 0.060 mm, size 150 × 150 mm, purity 99%
GF19711908
Aluminum
Aluminum foil, thickness 0.040 mm, size 150 × 150 mm, purity 99%
GF34444997
Aluminum
assay
99%
assay
99%
assay
99%
assay
99%
manufacturer/tradename
Goodfellow 914-681-87
manufacturer/tradename
Goodfellow 981-042-82
manufacturer/tradename
Goodfellow 197-119-08
manufacturer/tradename
Goodfellow 344-449-97
density
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
resistivity
2.6548 μΩ-cm
resistivity
2.6548 μΩ-cm
resistivity
2.6548 μΩ-cm
resistivity
2.6548 μΩ-cm
bp
2460 °C (lit.)
bp
2460 °C (lit.)
bp
2460 °C (lit.)
bp
2460 °C (lit.)
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
  • Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :