Principaux documents
GF91408776
Tungsten carbide/cobalt
sphere, 3.0 mm diameter, WC 94%/Co 6%, 20 pcs, tolerance +/-2.5um
Synonyme(s) :
W 606810
About This Item
Code UNSPSC :
31191518
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le produit GF91408776 n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Forme
spheres
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 914-087-76
Diamètre
3.0 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable