Principaux documents
GF91340861
Cobalt
wire reel, 1m, diameter 0.05mm, hard, 99.9%
Synonyme(s) :
Cobalt, CO005080
1 EA
478,00 €
478,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
478,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
Co
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
58.93
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141710
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
478,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥99.9%
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 913-408-61
Résistivité
6.24 μΩ-cm, 20°C
pb
2900 °C (lit.)
Densité
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Co]
InChI
1S/Co
Clé InChI
GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Informations légales
Product of Goodfellow
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1A - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Kenneth M Unice et al.
Chemico-biological interactions, 216, 53-74 (2014-04-15)
An updated biokinetic model for human exposures to cobalt (Co) was developed based on a comprehensive set of human pharmacokinetics data collected from five male and five female volunteers who ingested ∼1 mg Co/day of a Co supplement for 3
K Praveena et al.
Journal of nanoscience and nanotechnology, 14(6), 4371-4376 (2014-04-18)
The Cobalt ferrite (CoFe2O4) powders were synthesized by Co-precipitation method. The as prepared ferrite powders were incorporated into a polyaniline matrix at various volumetric ratios. The as prepared composites of ferrite and polyaniline powders were characterized using X-ray diffraction (XRD)
S Dianat et al.
Chemico-biological interactions, 215, 25-32 (2014-03-13)
The parent and nanosized starch, and lipid encapsulated K6[SiW11O39Co(H2O)]·nH2O (abbreviated as SEP, LEP and SiW11Co, respectively), as potent antitumor candidates, were synthesized and characterized by FT-IR spectroscopy, ICP, TG analysis, SEM and TEM images. The results show that the SiW11Co
Aya Watanabe et al.
Clinical science (London, England : 1979), 126(9), 671-678 (2013-11-22)
In the present study we sought to determine the effect of CoCl2, an inhibitor of PHD (prolyl hydroxylase domain protein), on the development of AAA (abdominal aortic aneurysm). AAA was induced in C57BL/6 mice by periaortic application of CaCl2 (AAA
John J Devlin et al.
Journal of medical toxicology : official journal of the American College of Medical Toxicology, 9(4), 405-415 (2013-11-14)
Safety concerns regarding cobalt-containing metal alloy hip prosthetics (Co-HP) have resulted in product recalls, a medical device alert, and issuance of guidance for clinicians. Recently, cases of suspected prosthetic hip-associated cobalt toxicity (PHACT) from Co-HP have been reported. Although little