Principaux documents
GF90913855
Alumina/Silica/Boria
fiber, tex number 110, Al2O3 70%/SiO2 28%/B2O3 2%, length 20 m, filament diameter 0.011mm
Synonyme(s) :
AJ625710
1 EA
296,00 €
296,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
296,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
11181511
Nomenclature NACRES :
NA.23
296,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
fibers
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 909-138-55
Longueur
20 m
Diamètre
0.011 mm , filament diameter