Principaux documents
GF89761652
Indium
wire reel, 5m, diameter 1.5mm, as drawn, 99.999%
Synonyme(s) :
Indium, IN005140
1 EA
1 140,00 €
1 140,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
1 140,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
In
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
114.82
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141719
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
1 140,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Pression de vapeur
<0.01 mmHg ( 25 °C)
Essai
≥99.999%
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 897-616-52
Résistivité
8.37 μΩ-cm
Pf
156.6 °C (lit.)
Densité
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[In]
InChI
1S/In
Clé InChI
APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Informations légales
Product of Goodfellow
Pictogrammes
Environment
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
[Scintigraphy with indium 111-labeled blood platelets].
C Kessler et al.
Deutsche medizinische Wochenschrift (1946), 109(48), 1853-1859 (1984-11-30)
Indium-111 imaging in osteomyelitis and neuroarthropathy. Review and case report.
L M Techner et al.
Journal of the American Podiatric Medical Association, 76(1), 23-29 (1986-01-01)
The significance of chromosomal aberrations in indium-111-labeled lymphocytes.
M L Thakur et al.
Journal of nuclear medicine : official publication, Society of Nuclear Medicine, 25(8), 922-927 (1984-08-01)
[Use of 113m Indium as marker of compounds in the scintigraphy of the brain, lungs, liver, spleen, kidneys, placenta and heart].
A Mikolajków et al.
Polski tygodnik lekarski (Warsaw, Poland : 1960), 28(31), 1200-1201 (1973-07-30)
Thrombus imaging with indium-111 platelets.
W J Powers et al.
Seminars in thrombosis and hemostasis, 9(2), 115-131 (1983-04-01)