Principaux documents
GF89192481
Stainless Steel - 17-7PH alloy, FeCr17Ni7
foil, 100 x 100mm, 0.3mm thickness, annealed - condition a, precipitation hardenable
Synonyme(s) :
FE280350
About This Item
Code UNSPSC :
11171600
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
annealed (condition a: precipitation hardenable)
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 891-924-81
Taille × épaisseur
100 mm × 100 mm × 0.3 mm