Documents
GF88766230
Vanadium nitride
powder, 150 max. part. size (micron), weight 200 g, purity 99%
Synonyme(s) :
V 536010
About This Item
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
99%
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 887-662-30
Poids
200 g
Taille max. des part.
150 (micron)