GF88742054
Titanium
tube, 200mm, outside diameter 4.25mm, inside diameter 3.75mm, wall thickness 0.25mm, annealed, 99.6+%
Synonyme(s) :
Titanium, TI007250
About This Item
Essai
≥99.6%
Forme
tubes
Température d'inflammation spontanée
860 °F
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 887-420-54
Résistivité
42.0 μΩ-cm, 20°C
pb
3287 °C (lit.)
Pf
1660 °C (lit.)
Densité
4.5 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Ti]
InChI
1S/Ti
Clé InChI
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N