Principaux documents
GF88650490
Polyamide - Nylon 6 - 30% Glass Fiber Reinforced
(PA 6 30% GFR), rod, diam. 60 mm, L 500 mm, black
Synonyme(s) :
AN337960
1 EA
474,00 €
474,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
474,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
474,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 886-504-90
Longueur
500 mm
Diamètre
60 mm
Couleur
black