Principaux documents
GF88126274
Magnetic shielding alloy, Ni77Fe14Cu5Mo4
foil, Ni77%/Fe14%/Cu 5%/Mo 4%, size 60 × 60 mm, thickness 0.15 mm, temper annealed
Synonyme(s) :
NI030275
1 EA
219,00 €
219,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
219,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
11101712
Nomenclature NACRES :
NA.23
219,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 881-262-74
Taille
60 × 60 mm
Épaisseur
0.15 mm