Principaux documents
GF87748228
Alumina
rod, 15.0 mm diameter, length 100 mm
Synonyme(s) :
AL607982
1 EA
15 790,00 €
15 790,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
15 790,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
11181511
Nomenclature NACRES :
NA.23
15 790,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 877-482-28
Longueur
100 mm
Diamètre
15.0 mm