GF86768128
Tungsten boride
powder, 45 max. part. size (micron), weight 200 g, purity 99%
Synonyme(s) :
W 506010
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 867-681-28
Poids
200 g
Taille max. des part.
45 (micron)