Principaux documents
GF86764551
Alumina/Silica/Boria
fiber, Al2O3 62%/SiO2 24%/B2O3 14%, tex number 100, filament diameter 0.011mm, length 2 m
Synonyme(s) :
AL625710
1 EA
196,00 €
196,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
196,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
11181511
Nomenclature NACRES :
NA.23
196,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
fibers
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 867-645-51
Longueur
2 m
Diamètre
0.011 mm , filament diameter