GF86338154
Cadmium
tube, 100mm, outside diameter 2.29mm, inside diameter 1.27mm, wall thickness 0.51mm, 99.95+%
Synonyme(s) :
Cadmium, CD007200
About This Item
Essai
≥99.95%
Forme
tubes
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 863-381-54
Résistivité
7.27 μΩ-cm, 22°C
pb
765 °C (lit.)
Pf
320.9 °C (lit.)
Densité
8.65 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Cd]
InChI
1S/Cd
Clé InChI
BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)