Principaux documents
GF86297901
Polycarbonate
(PC), rod, diam. 25 mm, L 1000 mm, condition machining feedstock
Synonyme(s) :
CT307925
1 EA
387,00 €
387,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
387,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
387,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 862-979-01
Longueur
1000 mm
Diamètre
25 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable