Principaux documents
GF86176086
Gold/tin
rod, Au80%/Sn20%, 3.0 mm diameter, length 25 mm
Synonyme(s) :
AU067920
1 EA
1 250,00 €
1 250,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
1 250,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
1 250,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 861-760-86
Longueur
25 mm
Diamètre
3.0 mm