Principaux documents
GF85624566
Iron-Titanium alloy, Fe60Ti40
powder, 150micron max. particle size, alloy pre-cursor, 50g
Synonyme(s) :
FE156010
1 EA
890,00 €
890,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
890,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
11101712
Nomenclature NACRES :
NA.23
890,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 856-245-66
Poids
50 g
Taille max. des part.
150 μm