Principaux documents
GF85503528
Platinum-iridium alloy, Pt90Ir10
0.1m insulated wire, 0.05mm conductor diameter, 0.009mm insulation thickness, ptfe (polytetrafluoroethylene) insulation, 99.999%
Synonyme(s) :
PT025835
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
Description
ptfe (polytetrafluoroethylene) insulation
Essai
99.999%
Forme
wire (insulated)
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 855-035-28
Longueur
0.1 m
Diam. du conducteur
0.05 mm
Épaisseur de l'isolation
0.009 mm