Principaux documents
GF84647469
Polymethylpentene
TPX®, rod, diam. 25 mm, L 200 mm, natural
Synonyme(s) :
ME317925
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 846-474-69
Longueur
200 mm
Diamètre
25 mm
Couleur
natural
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
TPX is a registered trademark of Mitsui Petrochemical Industries, Ltd.