Principaux documents
GF84490421
Stainless steel - 17-4ph
rod, 8.0 mm diameter, Fe/Cr17%/Ni 4%, length 500 mm
Synonyme(s) :
FL017910
1 EA
248,00 €
248,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
248,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
11171600
Nomenclature NACRES :
NA.23
248,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 844-904-21
Longueur
500 mm
Diamètre
8.0 mm