GF83770094
Antimony
foil, not light tested, 25x25mm, thickness 0.01mm, permanent polyester support, 95+%
Synonyme(s) :
Antimony, SB000120
About This Item
Essai
95%
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 837-700-94
Résistance
41.7 μΩ-cm
Taille × épaisseur
25 x 25 mm × 0.01 mm
pb
1635 °C (lit.)
Pf
630 °C (lit.)
Densité
6.69 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Sb]
InChI
1S/Sb
Clé InChI
WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)