Merck
Passer à
GF83536498
Tellurium
powder, 75 max. part. size (micron), purity 99.5%, weight 500 g
Synonyme(s) :
TE006010
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
1 ea
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
1 350,00 €
A propos de cet article
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
12141913
1 350,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une commande groupée
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
assay
99.5%
form
powder
manufacturer/tradename
Goodfellow 835-364-98
weight
500 g
max. part. size
75 (micron)
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
GF69312427GF42954497GF64052647
Tellurium powder, 75 max. part. size (micron), purity 99.5%, weight 500 g
GF83536498
Tellurium
Tellurium powder, 75 max. part. size (micron), weight 100 g, purity 99.5%
GF69312427
Tellurium
Tellurium powder, max. particle size 75 micron, weight 50 g, purity 99.5%
GF42954497
Tellurium
Tellurium powder, 75 max. part. size (micron), purity 99.5%, weight 200 g
GF64052647
Tellurium
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
99.5%
assay
99.5%
assay
99.5%
assay
99.5%
manufacturer/tradename
Goodfellow 835-364-98
manufacturer/tradename
Goodfellow 693-124-27
manufacturer/tradename
Goodfellow 429-544-97
manufacturer/tradename
Goodfellow 640-526-47
max. part. size
75 (micron)
max. part. size
75 (micron)
max. part. size
75 μm
max. part. size
75 (micron)
weight
500 g
weight
100 g
weight
50 g
weight
200 g
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tellurium
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 4 - Lact. - Repr. 1B - Skin Sens. 1B
Classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
13494-80-9
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :