Principaux documents
GF83413694
Titanium/Aluminum/Vanadium
foil, thickness 0.25 mm, Ti94.5%/Al 3%/V 2.5%, size 100 × 100 mm, temper annealed
Synonyme(s) :
TI040400
About This Item
Code UNSPSC :
12352311
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 834-136-94
Taille
100 × 100 mm
Épaisseur
0.25 mm