Principaux documents
GF83227686
Holmium
foil, thickness 0.25 mm, size 10 × 26 mm, purity 99%
Synonyme(s) :
HO000230
1 EA
762,00 €
762,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
762,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
Ho
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
164.93
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141606
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
762,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
99%
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 832-276-86
Taille
10 × 26 mm
Épaisseur
0.25 mm
Densité
8.8 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Ho]
InChI
1S/Ho
Clé InChI
KJZYNXUDTRRSPN-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable