Principaux documents
GF82825487
Copper-tin alloy, Cu80Sn20
powder, 53micron max. particle size, 500g
Synonyme(s) :
CU226020
1 EA
352,00 €
352,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
352,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
31152304
Nomenclature NACRES :
NA.23
352,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 828-254-87
Poids
500 g
Taille max. des part.
53 μm