Principaux documents
GF82593287
Cobalt/Boron/Silicon/Iron/Molybdenum/Nickel
foil, thickness 0.025 mm, Co69%/B 12%/Si12%/Fe 4%/Mo 2%/Ni 1%, length 20 m, coil width 50 mm
Synonyme(s) :
CO820250
1 EA
1 970,00 €
1 970,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
1 970,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
1 970,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 825-932-87
Longueur
20 m
Largeur de la bobine
50 mm
Épaisseur
0.025 mm