Documents
GF82234986
Arsenic telluride
lump, 10 mm max. lump size, weight 20 g, purity 99.999%
Synonyme(s) :
AS506100
About This Item
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
99.999%
Forme
lumps
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 822-349-86
Poids
20 g
Taille max. des fragments
10 mm