Principaux documents
GF82101248
Copper/nickel
foil, Cu70%/Ni30%, thickness 0.016 mm, length 0.2 m, coil width 192 mm
Synonyme(s) :
CU130240
1 EA
300,00 €
300,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
300,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
31152304
Nomenclature NACRES :
NA.23
300,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 821-012-48
Longueur
0.2 m
Largeur de la bobine
192 mm
Épaisseur
0.016 mm