Principaux documents
GF81423413
Glass Sealing Alloy, Fe54Ni29Co17
foil, 8mm disks, 0.05mm thickness, annealed
Synonyme(s) :
FE040240
About This Item
Code UNSPSC :
11101712
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
annealed
foil (disks)
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 814-234-13
Taille × épaisseur
8 mm × 0.05 mm