Principaux documents
GF81306008
Polyimide
(PI), film, thickness 0.05 mm, size 150 × 150 mm, grade kapton hn
Synonyme(s) :
IM301300
1 EA
193,00 €
5 EA
779,00 €
10 EA
1 430,00 €
193,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
193,00 €
5 EA
779,00 €
10 EA
1 430,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
193,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
film
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 813-060-08
Taille
150 × 150 mm
Épaisseur
0.05 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable