Principaux documents
GF81264168
Polypropylene
(PP), film, thickness 0.004 mm, L 1 m, condition biaxially oriented
Synonyme(s) :
PP301040
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
film
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 812-641-68
Longueur
1 m
Épaisseur
0.004 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable