GF80154334
Tungsten
wire reel, 25m, diameter 0.15mm, clean, 99.95%
Synonyme(s) :
Tungsten, W 005145, W
About This Item
Pureté
99.95%
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 801-543-34
Résistivité
4.9 μΩ-cm, 20°C
L × diam.
25 m × 0.15 mm
Point d'ébullition
5660 °C (lit.)
Pf
3410 °C (lit.)
Densité
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[W]
InChI
1S/W
Clé InChI
WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable