Principaux documents
GF80085922
Polypropylene
(PP), metallized film, thickness 0.008 mm, L 0.5 m, coil width 75 mm
Synonyme(s) :
PP301880
1 EA
245,00 €
245,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
245,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
245,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
film
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 800-859-22
Longueur
0.5 m
Largeur de la bobine
75 mm
Épaisseur
0.008 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable