Principaux documents
GF79384742
Copper-nickel alloy, Cu70Ni30
1000mm tube, 0.4mm outside diameter, 0.15mm wall thickness, 0.1mm inside diameter, hard
Synonyme(s) :
CU137150
About This Item
Code UNSPSC :
31152304
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pour en savoir plus sur le produit GF79384742, veuillez contacter la filiale Merck locale ou un distributeur. Contacter notre Service technique
Forme
tubes
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 793-847-42
L × épaisseur de paroi
1000 mm × 0.15 mm
D.E. × D.I.
0.4 mm × 0.1 mm