GF79221641
Tin
foil, 0.5m coil, thickness 0.1mm, as rolled, 98.8%
Synonyme(s) :
Tin, SN000291
About This Item
Essai
98.8%
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 792-216-41
Résistivité
11 μΩ-cm, 20°C
L × épaisseur
0.5 m × 0.1 mm
pb
2270 °C (lit.)
Pf
231.9 °C (lit.)
Densité
7.310 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Sn]
InChI
1S/Sn
Clé InChI
ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N