GF79162645
Tungsten
wire reel, 1000m, diameter 0.04mm, clean, 99.95%
Synonyme(s) :
Tungsten, W 005132, W
About This Item
Essai
99.95%
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 791-626-45
Résistivité
4.9 μΩ-cm, 20°C
L × diam.
1000 m × 0.04 mm
pb
5660 °C (lit.)
Pf
3410 °C (lit.)
Densité
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[W]
InChI
1S/W
Clé InChI
WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N