Principaux documents
GF78966332
Platinum/Iridium
wire, Pt70%/Ir30%, 0.05 mm diameter, length 10 m, temper as drawn
Synonyme(s) :
PT055121
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 789-663-32
Longueur
10 m
Diamètre
0.05 mm