GF78785511
Alumina
lump, 3 mm max. lump size, weight 200 g, condition pellets
Synonyme(s) :
AL606103
About This Item
Code UNSPSC :
11181511
Nomenclature NACRES :
NA.23
Produits recommandés
Forme
lumps
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 787-855-11
Poids
200 g
Taille max. des fragments
3 mm