Principaux documents
GF78701430
Stainless Steel - AISI 304 alloy, FeCr18Ni10
500mm rod, 12.7mm diameter, as drawn
Synonyme(s) :
FE227920
About This Item
Code UNSPSC :
11171600
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pour en savoir plus sur le produit GF78701430, veuillez contacter la filiale Merck locale ou un distributeur. Contacter notre Service technique
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 787-014-30
L × diam.
500 mm × 12.7 mm